Learn More
1-(4-Bromofenil)octano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Bromophenyl)octane |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | BrC6H4(CH2)7CH3 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |