Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Bromophenyl)naphthalene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64193.03
Detalles adicionales : CAS : 204530-94-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491289
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
204530-94-9
283.168
YRPIGRRBBMFFBE-UHFFFAOYSA-N
11208338
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=CC=C(C=C3)Br
C16H11Br
MFCD07369916
1-4-bromophenyl naphthalene, 1-4-bromo-phenyl-naphthalene, 1-4-bromophenyl-naphthlene, 1-4-bromophenyl-naphthalene, naphthalene, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl naphthlene, pubchem13401, 1 4-bromophenyl naphthalene, 4-1-naphthyl bromobenzene
1-(4-bromophenyl)naphthalene
Especificaciones
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
204530-94-9
MFCD07369916
1-4-bromophenyl naphthalene, 1-4-bromo-phenyl-naphthalene, 1-4-bromophenyl-naphthlene, 1-4-bromophenyl-naphthalene, naphthalene, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl naphthlene, pubchem13401, 1 4-bromophenyl naphthalene, 4-1-naphthyl bromobenzene
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=CC=C(C=C3)Br
283.168
283.17
98%
1g
C16H11Br
3256523
YRPIGRRBBMFFBE-UHFFFAOYSA-N
1-(4-bromophenyl)naphthalene
11208338
Solid
Videos
SDS Documentos