Learn More
1-(4-Bromophenyl)-3-[4-(difluoromethoxy)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64305.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498826
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD04286309
Especificaciones
1-(4-Bromophenyl)-3-[4-(difluoromethoxy)phenyl]urea
MFCD04286309
Solid
5g
375.14
97%
Videos
SDS Documentos