missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Bromofenil)-2,5-dimetilpirrol
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethylpyrrole |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.14 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'