Learn More
1-[4-(Bromometil)fenil]-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC18608CB
Detalles adicionales : CAS : 58419-69-5 Peso : 0.05025kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10009231
  • 108.00€ / 250 miligramos
Envío estimado: 06-07-2021
58419-69-5
238.088
NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
2776489
C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
C9H8BrN3
MFCD04113600
1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
1-[4-(bromometil)fenil]-1,2,4-triazol
Especificaciones
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
250mg
96.5
97%
MFCD04113600
NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
1-[4-(bromometil)fenil]-1,2,4-triazol
2776489
97%
Frasco de vidrio ámbar
58419-69-5
100.0
C9H8BrN3
1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
238.088
319
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-¢4-(Bromomethyl)phenyl!-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados