Learn More
1-(4-Bromobencilo)-4-metilperhidro-1,4-diazepina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522397
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
280560-78-3
C13H19BrN2
283.213
MFCD00810550
WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
763047
1-[(4-bromofenil)metil]-4-metil-1,4-diazepano
CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
280560-78-3
C13H19BrN2
283.213
MFCD00810550
WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
763047
1-[(4-bromofenil)metil]-4-metil-1,4-diazepano
CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.21
Porcentaje de pureza 97%