Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H55844.06
Detalles adicionales : CAS : 870703-75-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492208
  • 177.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
870703-75-6
273.149
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
2782804
C1CN(CCN1)CC2=C(C=C(C=C2)Br)F
C11H14BrFN2
MFCD07368744
1-4-bromo-2-fluorobenzyl piperazine, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methyl piperazine, acmc-20apb9
1-[(4-bromo-2-fluorophenyl)methyl]piperazine
Especificaciones
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
>110°C (230°F)
120°C to 122°C (0.02mmHg)
5g
C11H14BrFN2
1-4-bromo-2-fluorobenzyl piperazine, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methyl piperazine, acmc-20apb9
C1CN(CCN1)CC2=C(C=C(C=C2)Br)F
273.149
273.15
96%
1.411 g/mL
1.563
Yellow to Orange
870703-75-6
MFCD07368744
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-bromo-2-fluorophenyl)methyl]piperazine
2782804
Liquid
Videos
SDS Documentos