Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62714.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447766
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD07029641
Especificación
1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD07029641
Solid
1g
343.58
97%