missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62714.06

Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457766

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD07029641

Especificaciones

1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD07029641
Solid
5g
343.58
97%
Videos
SDS Documentos