Learn More
1-(4-bromo-1,3-tiazol-2-il)-4-metilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10402074
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
919352-66-2
C8H12BrN3S
262.17
MFCD09878991
GHLARJPRKBAWMZ-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole, 1-4-bromo-thiazol-2-yl-4-methyl-piperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole, piperazine, 1-4-bromo-2-thiazolyl-4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-bromothiazole, 4-bromo-2-n-methylpiperazin-1-yl thiazole
43811061
4-bromo-2-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-tiazol
CN1CCN(CC1)C1=NC(Br)=CS1
919352-66-2
C8H12BrN3S
262.17
MFCD09878991
GHLARJPRKBAWMZ-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole, 1-4-bromo-thiazol-2-yl-4-methyl-piperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole, piperazine, 1-4-bromo-2-thiazolyl-4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-bromothiazole, 4-bromo-2-n-methylpiperazin-1-yl thiazole
43811061
4-bromo-2-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-tiazol
CN1CCN(CC1)C1=NC(Br)=CS1
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.17
Porcentaje de pureza 97%