Learn More
1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-bis(trimetilsilil)-1,3-butadieno se utiliza en el protocolo Negishi para la síntesis de oligo(etilenileno)s glicosilados También se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 1,4-bis(trimetilsilil)-1,3-butadieno se utiliza en el protocolo Negishi para la síntesis de oligo(etilenileno)s glicosilados También se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne |
Punto de fusión | 110°C to 113°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN1325 |
Beilstein | 1758268 |
Sinónimo | 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy |
Nombre IUPAC | 3-metil-4-propan-2-ilanilina;clorhidrato |
PubChem CID | 2796270 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.43 |
Porcentaje de pureza | 98% |