Learn More
1,4-Bis(triclorometil)benceno, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-68864
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
68-36-0
C8H4Cl6
312.82
MFCD00000791
OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
6233
1,4-bis(triclorometil)benceno
ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
68-36-0
C8H4Cl6
312.82
MFCD00000791
OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
6233
1,4-bis(triclorometil)benceno
ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106°C to 110°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 312°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CCl3)2
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 385
Índice Merck 15, 1304
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 2.07 mPa.s (120°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.