Learn More
1,4-Bis(metoxidimetilsilil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030362
56.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
131182-68-8
C12H22O2Si2
254.476
MFCD09266162
VQECZZRUEDMVCU-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis methoxydimethylsilyl benzene, methoxy 4-methoxydimethylsilyl phenyl dimethylsilane, amtsi067, 1,4-phenylenebis methoxydimethylsilane, p-bis dimethylmethoxysilyl benzene, 1,4-phenylene bis methoxy dimethyl silane, methoxy-4-methoxy dimethyl silyl phenyl-dimethylsilane
21900341
metoxi-[4-[metoxi(dimetil)silil]fenil]-dimetilsilano
CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
131182-68-8
C12H22O2Si2
254.476
MFCD09266162
VQECZZRUEDMVCU-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis methoxydimethylsilyl benzene, methoxy 4-methoxydimethylsilyl phenyl dimethylsilane, amtsi067, 1,4-phenylenebis methoxydimethylsilane, p-bis dimethylmethoxysilyl benzene, 1,4-phenylene bis methoxy dimethyl silane, methoxy-4-methoxy dimethyl silyl phenyl-dimethylsilane
21900341
metoxi-[4-[metoxi(dimetil)silil]fenil]-dimetilsilano
CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.47
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Moisture sensitive