Learn More
Diclorhidrato de 1,4-bis[alfa-(4-clorofenil)bencil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055393
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
346451-15-8
C30H30Cl4N2
560.384
MFCD03844641
DLEQNCKNBPYHEY-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine dihydrochloride, cetirizine impurity d, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl-piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine;dihydrochloride
24720891
1,4-bis[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina; diclorhidrato
C1CN(CCN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl)C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C=C5)Cl.Cl.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
346451-15-8
C30H30Cl4N2
560.384
MFCD03844641
DLEQNCKNBPYHEY-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine dihydrochloride, cetirizine impurity d, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl-piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine;dihydrochloride
24720891
1,4-bis[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina; diclorhidrato
C1CN(CCN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl)C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C=C5)Cl.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis[alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido