Learn More
1,4-Benzodioxano-6-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024296
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
29668-44-8
C9H8O3
164.16
MFCD00010092
CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
248127
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
29668-44-8
C9H8O3
164.16
MFCD00010092
CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
248127
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde finds its uses as building block in the synthesis of tetrahydroisoquinolinones, in the preparation of benzofuran analog, a potential inhibitor of CAMP-specific phosphodiesterase type IV, in the synthesis of (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylene)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. It was screened as a fragment for inhibitors of PDEA using enthalpy arrays and X-ray crystallography. 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde have also been used as an intermediate in the synthesis of a new class of Dopamine D3 and D4 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehído se usa como bloque de construcción en la síntesis de tetrahidroisoquinolinonas, en la preparación de análogo de benzofuran, un inhibidor potencial de la fosfodiesterasa específica de AMPc de tipo IV, en la síntesis de (5Z)-5-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxan-6-ilmetileno)-1-metil-2-imidazolina-4-tiidoxolona. Se analizó como fragmento para los inhibidores de la PDEA utilizando matrices de entalpía y cristalografía de rayos X. El 1,4-benzodioxano-6-carboxaldehído también se ha utilizado como intermediario en la síntesis de una nueva clase de antagonistas de los receptores de dopamina D3 y D4.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de fuentes de aire, agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 104°C to 106°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%