Learn More
1,4-Benzodioxano-6-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3756447
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
29668-44-8
C9H8O3
164.16
MFCD00010092
CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
248127
2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
29668-44-8
C9H8O3
164.16
MFCD00010092
CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
248127
2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52.0°C to 53.0°C
Color Beige-amarillo
Punto de ebullición 105°C (20.0 hPa)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos y polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.