Learn More
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano se utiliza en la síntesis de moléculas con cavidades electroactivas. Actúa como análogo de éter de corona de nitrógeno y como antioxidante en el caucho. También se utiliza en la preparación de derivados del plerixafor.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano se utiliza en la síntesis de moléculas con cavidades electroactivas. Actúa como análogo de éter de corona de nitrógeno y como antioxidante en el caucho. También se utiliza en la preparación de derivados del plerixafor.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane |
Punto de fusión | 184°C to 188°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 111811 |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.33 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |