Learn More
1-[4-(1H-Indol-3-il)piperidino]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694936
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
30030-83-2
C15H18N2O
242.322
MFCD01764639
PRFIVCWVSORYRV-UHFFFAOYSA-N
1-4-1h-indol-3-yl piperidino ethan-1-one, 1-4-1h-indol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, maybridge3_005459, 3-n-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-indol-3-ylpiperidine, 3-1-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-1h-indol-3-yl piperidine, 3-1-acetylpiperidin-4-yl-1h-indole, 1-4-1h-indol-3-yl-piperidin-1-yl-ethanone
2728359
1-[4-(1H-indol-3-il)piperidin-1-il]etanona
CC(=O)N1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
30030-83-2
C15H18N2O
242.322
MFCD01764639
PRFIVCWVSORYRV-UHFFFAOYSA-N
1-4-1h-indol-3-yl piperidino ethan-1-one, 1-4-1h-indol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, maybridge3_005459, 3-n-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-indol-3-ylpiperidine, 3-1-acetyl-4-piperidyl indole, 1-acetyl-4-1h-indol-3-yl piperidine, 3-1-acetylpiperidin-4-yl-1h-indole, 1-4-1h-indol-3-yl-piperidin-1-yl-ethanone
2728359
1-[4-(1H-indol-3-il)piperidin-1-il]etanona
CC(=O)N1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
Nombre del producto químico o material 1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidino]ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.32
Porcentaje de pureza 97%