Learn More
Hamilton™ Tubos de PTFE personalizado de calibre 0,08 cm (0,03 in) (pared de 0,08 cm [0,03 in] x 0,4 cm [0,16 in])
Los tubos de PTFE tienen una alta resistencia química, capacidad para temperaturas bajas y altas, resistencia a la intemperie, baja fricción, y aislamiento eléctrico y térmico.
Marca:  Hamilton™ 20943
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11598873
  • 28.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hoja de especificaciones
Material de los tubosPolitetrafluoroetileno (PTFE)
ConoSin cono
LongitudLongitud personalizada
Cantidad de ventas1 unidad
Especificaciones
Especificaciones
Sin cono
Longitud personalizada
Politetrafluoroetileno (PTFE)