Learn More
Clorhidrato de 1,3-tiazol-5-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 3-Thiazol-5-ylmethylamine di-hydrochloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 1,3-tiazol-5-ilmetanamina; clorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |