Learn More
1,3-tiazol-2-ilmetilamina, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC09513DE
Detalles adicionales : CAS : 55661-33-1 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011264
  • 1070.00€ / 5 g
Envío estimado: 13-08-2021
850852-85-6
150.624
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
42614216
C1=CSC(=N1)CN.Cl
C4H7ClN2S
MFCD02854204
thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
1,3-tiazol-2-ilmetanamina; clorhidrato
Especificaciones
1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
5g
96.5
97%
MFCD02854204
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
1,3-tiazol-2-ilmetanamina; clorhidrato
42614216
97%
Frasco de vidrio ámbar
850852-85-6
100.0
C4H7ClN2S
thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hcl, 1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethylthiazole hydrochloride, 2-amino methylthiazole hydrochloride, c-thiazol-2-yl-methylamine hydrochloride, 2-thiazolemethanamine hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, 2-aminomethyl thiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-ylmethylamine, chloride
C1=CSC(=N1)CN.Cl
150.624
150.63
Videos
SDS Documentos
Certificados