Learn More
1,3-Propanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
1,3-Propane sultone is used as a chemical intermediate to introduce sulfopropyl groups into molecules and to confer water solubility and anionic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-propano sultona se utiliza como intermediario químico para introducir grupos de sulfopropilo en moléculas y para conferir solubilidad en agua y carácter aniónico.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml), cloroformo, ésteres, metanol e hidrocarciones aromáticas.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte MSDS antes de la compra. MSDS está disponibles en línea en www.alfa.com
La 1,3-propano sultona se utiliza como intermediario químico para introducir grupos de sulfopropilo en moléculas y para conferir solubilidad en agua y carácter aniónico.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml), cloroformo, ésteres, metanol e hidrocarciones aromáticas.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte MSDS antes de la compra. MSDS está disponibles en línea en www.alfa.com
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 3-Propanesultone |
Punto de fusión | 30°C to 33°C |
Densidad | 1.392 |
Punto de ebullición | 179°C to 181°C (30 mm) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 109782 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water (100mg/ml),chloroform,esters,methanol,and aromatic hydrocartions. |