Learn More
Di-p-toluenosulfonato de 1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Se usa como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonate |
Punto de fusión | 90°C to 92°C |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.47 |
Porcentaje de pureza | 98% |