Learn More
Ácido 1,3-fenilenodiacético, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 130500050
Detalles adicionales : CAS : 19806-17-8 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031470
  • 88.71€ / 5 g
Envío estimado: 07-07-2021
19806-17-8
194.19
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
29788
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
C10H10O4
MFCD00004341
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
ácido 2-[3-(carboximetil)fenil]acético
Especificaciones
1, 3-Phenylenediacetic acid
Frasco de vidrio
173°C to 177°C
19806-17-8
100.0
C10H10O4
MFCD00004341
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
194.19
194.19
97%
Authentic
Blanco a amarillo
5g
96.0
97%
C6H4(CH2CO2H)2
09, 874
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-[3-(carboximetil)fenil]acético
29788
Polvo cristalino fino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1,3-Phenylenediacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados