Learn More
Ácido 1,3-fenilenodiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758662
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19806-17-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004341
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
29788
ácido 2-[3-(carboximetil)fenil]acético
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19806-17-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004341
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-1,3-phenylene diacetic acid, 1,3-phenylenediacetic acid, m-benzenediacetic acid, m-phenylenediacetic acid, 1,3-benzenediacetic acid, acetic acid, 2,2'-m-phenylene di, 2-3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzenediaceticacid, 3-carboxymethyl phenyl acetic acid, 1,3-benzoldiessigsaure
29788
ácido 2-[3-(carboximetil)fenil]acético
OC(=O)CC1=CC(CC(O)=O)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3-Phenylenediacetic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 173°C to 177°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2CO2H)2
Cantidad 1 g
Beilstein 09, 874
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Phenylenediacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.