Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3-Fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62961.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489398
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD07080167
Especificaciones
1-(3-Fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD07080167
Solid
1g
248.23
97%
Videos
SDS Documentos