missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(3-Fluoro-5-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62766.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497816

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD26143337

Especificaciones

1-(3-Fluoro-5-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD26143337
Solid
1g
262.25
97%
Videos
SDS Documentos