Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Diphenylguanidine, primary standard, 99+%
Primary material for standardizing acids
Marca:  Alfa Aesar™ 031395.09
Detalles adicionales : CAS : 102-06-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317468
  • 14.99€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
102-06-7
211.268
OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
7594
C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
C13H13N3
MFCD00001758
1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
1,2-diphenylguanidine
Especificaciones
1,3-Diphenylguanidine
Characteristic
Cream
10g
102-06-7
MFCD00001758
1875653
1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
211.268
211.27
≥99%
1.130g/mL
170°C (decomposition)
148°C to 150°C
Primary standard
C13H13N3
UN3077
14,3324
OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
1,2-diphenylguanidine
7594
Powder