Learn More
1,3-diolein, ∼99%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11491032
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2465-32-9
C39H72O5
621
MFCD00042913
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
1,3-diolein, 1,3-dioleoylglycerol, glycerol 1,3-dioleate, unii-erf7s0xx7k, 2-hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, erf7s0xx7k, diacylglycerol 18:1/0:0/18:1, 9-octadecenoic acid z-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, capmul mpgo, caprol mpgo
5497165
CHEBI:75735
[2-hidroxi-3-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxipropil] (Z)-octadec-9-enoato
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O
2465-32-9
C39H72O5
621
MFCD00042913
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
1,3-diolein, 1,3-dioleoylglycerol, glycerol 1,3-dioleate, unii-erf7s0xx7k, 2-hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, erf7s0xx7k, diacylglycerol 18:1/0:0/18:1, 9-octadecenoic acid z-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, capmul mpgo, caprol mpgo
5497165
CHEBI:75735
[2-hidroxi-3-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxipropil] (Z)-octadec-9-enoato
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O
Nombre del producto químico o material 1, 3-diolein
Color Incolora
Densidad 0.934g/cm3 (L)
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 621
Porcentaje de pureza 0.994
Forma física Líquido congelado