Learn More
Cloruro de 1,3-dimetil-1H-tieno[2,3-c]pirazol-5-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10416852
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
388088-75-3
C8H7ClN2OS
214.67
MFCD03086153
BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
2776542
cloruro de 1,3-dimetiltieno[2,3-c]pirazol-5-carbonilo
CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
388088-75-3
C8H7ClN2OS
214.67
MFCD03086153
BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
2776542
cloruro de 1,3-dimetiltieno[2,3-c]pirazol-5-carbonilo
CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.68
Porcentaje de pureza 97%