Learn More
1,3-Diisopropilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027275
20.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99-62-7
C12H18
162.276
MFCD00008889
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
7450
1,3-di(propan-2-il)benceno
CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99-62-7
C12H18
162.276
MFCD00008889
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
7450
1,3-di(propan-2-il)benceno
CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
1,3-Diisopropylbenzene was used in the synthesis of benzene-1,3,5-triphosphonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diisopropilbenceno se utilizaba en la síntesis de ácido benceno-1,3,5-trifosfónico.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 4,33 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Diisopropylbenzene
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 76°C (170°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 50 g
Beilstein 1905828
Información de solubilidad Soluble in water 4.33mg/L at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 96%