Learn More
Dímero de 1,3-dihidroxiacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dímero de 1,3-dihidroxiacetona se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica. Además, sirve como reactivo en un componente nucleofílico o electrofílico de tres carbonos en varias reacciones.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en ligroina.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El dímero de 1,3-dihidroxiacetona se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica. Además, sirve como reactivo en un componente nucleofílico o electrofílico de tres carbonos en varias reacciones.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en ligroina.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydroxyacetone dimer |
Punto de fusión | ∼75°C to 82°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 112910 |
Índice Merck | 14,3182 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin. |
Nombre IUPAC | 2,5-bis(Hidroximetil)-1,4-dioxano-2,5-diol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |