Learn More
1,3-Diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10426990
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
541-73-1
C6H4Cl2
147
MFCD00000573
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
10943
CHEBI:36693
1,3-diclorobenceno
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
541-73-1
C6H4Cl2
147
MFCD00000573
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
10943
CHEBI:36693
1,3-diclorobenceno
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichlorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4Cl2
Índice de refracción 1.5450 to 1.547
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 202
Índice Merck 15, 3064
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viscosidad 1.045 mPa.s (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido