Learn More
1,3-Dicloroacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103920
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
534-07-6
C3H4Cl2O
126.96
MFCD00000937
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
10793
1,3-dicloropropan-2-ona
ClCC(=O)CCl
534-07-6
C3H4Cl2O
126.96
MFCD00000937
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
10793
1,3-dicloropropan-2-ona
ClCC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloroacetone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 42°C
Color Blanco o incoloro
Densidad 1.3830g/mL
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2COCH2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 655
Fieser 02,109
Índice Merck 15, 3061
Gravedad específica 1.383
Información de solubilidad Solubility in water: 27.9g/L water (20° c). Other solubilities: 464g/L toluene (20°C),soluble in alcohol,ether and hexane,slightly soluble in acetone,benzene,chloroform,and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichloroacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.