Learn More
1,3-Dicloroacetona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021706
24.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
534-07-6
C3H4Cl2O
126.96
MFCD00000937
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
10793
1,3-dicloropropan-2-ona
ClCC(=O)CCl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
534-07-6
C3H4Cl2O
126.96
MFCD00000937
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
10793
1,3-dicloropropan-2-ona
ClCC(=O)CCl
1,3-Dichloroacetone is used in the synthesis of citric acid. It is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Further, it serves as an acceptor substrate in the cross-aldol reaction with donor substrates such as acetone, cyclopentanone and cyclohexanone. It is also used in the preparation of an active pharmaceutical ingredient, famotidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-dicloroacetona se utiliza en la síntesis de ácido cítrico. Se utiliza como disolvente y como intermedio en la síntesis orgánica. Además, funciona como sustrato aceptor en la reacción transaldol con sustratos donantes como acetona, ciclopentanona y ciclohexanona. También se utiliza en la preparación de la famotidina, un ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloroacetone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Densidad 1.383
pH 4.2
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Número UN UN2649
Beilstein 605456
Índice Merck 14,3052
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.