missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dicloro-1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045568
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
69304-37-6
C12H28Cl2OSi2
315.425
MFCD00009655
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
172404
cloro-[cloro-di(propan-2-il)silil]oxi-di(propan-2-il)silano
CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
69304-37-6
C12H28Cl2OSi2
315.425
MFCD00009655
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
172404
cloro-[cloro-di(propan-2-il)silil]oxi-di(propan-2-il)silano
CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl

1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane is a silylating reagent used for simultaneous protection of 3'- and 5'-hydroxy functions of ribonucleosides. It is used in the analysis of Watson-Crick and Hoogstein base pairing in nucleotides. It is also employed in the formation of ribavirin chemical delivery systems. Further, it serves as a protecting group reagent for open-chain polyhydroxy compounds. In addition to this, it is involved in the preparation of cyclic bridged peptides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,3-dicloro-1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano es un reactivo sililante utilizado para la protección simultánea de las funciones de 3′- y 5′-hidroxi de los ribonucleósidos. Se utiliza en el análisis de Watson-Crick y en el emparejamiento de bases de Hoogstein en los nucleótidos. También se emplea en la formación de sistemas de administración química de la ribavirina. Además, sirve como reactivo de grupo de protección para compuestos polihidroxi de cadena abierta. Además, participa en la preparación de péptidos cíclicos con puente.

Solubilidad
Miscible con dimetilformamida, hexano, acetato de etilo, cloroformo y diclorometano.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 69°C to 70°C (0.5mmHg)
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Beilstein 1934216
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Información de solubilidad Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.43
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.454
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.986
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'