Learn More
1,3-Dibromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102379
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
108-36-1
C6H4Br2
235.91
MFCD00000078
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
7927
CHEBI:37151
1,3-dibromobenceno
BrC1=CC(Br)=CC=C1
108-36-1
C6H4Br2
235.91
MFCD00000078
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
7927
CHEBI:37151
1,3-dibromobenceno
BrC1=CC(Br)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.9500g/mL
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4Br2
Índice de refracción 1.6070 to 1.609
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 211
Gravedad específica 1.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.