Learn More
1,3-Dibromoacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15497747
22.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
816-39-7
C3H4Br2O
215.872
MFCD00013540
LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
69952
1,3-dibromopropan-2-ona
C(C(=O)CBr)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
816-39-7
C3H4Br2O
215.872
MFCD00013540
LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
69952
1,3-dibromopropan-2-ona
C(C(=O)CBr)Br
1,3-Dibromoacetone is used as an antibiotic and antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-dibromoacetona se utiliza como antibiótico y agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromoacetone
Punto de fusión 29°C to 30°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 97°C to 98°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Beilstein 1740389
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.87
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals or Fused Solid