Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64115.14
Detalles adicionales : CAS : 207226-31-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451169
  • 68.80€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
207226-31-1
319.903
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
2761179
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)OC(F)(F)F
C7H3Br2F3O
MFCD00075280
1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy-benzene, 3,5-dibromotrifluoromethoxybenzene, 3,5-dibromo trifluoromethoxy benzene, 3,5-dibromo-1-trifluoromethoxy benzene, 3,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, acmc-1cfab, ksc496c1r, 3,5-dibromo-triffluoromethoxybenzene, 3,5-dibromo-, ,-trifluoroanisole
1,3-dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Especificación
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
83°C to 85°C (20mmHg)(literature)
25g
C7H3Br2F3O
1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethoxy-benzene, 3,5-dibromotrifluoromethoxybenzene, 3,5-dibromo trifluoromethoxy benzene, 3,5-dibromo-1-trifluoromethoxy benzene, 3,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, acmc-1cfab, ksc496c1r, 3,5-dibromo-triffluoromethoxybenzene, 3,5-dibromo-, ,-trifluoroanisole
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)OC(F)(F)F
319.903
319.9
97%
1.5080
Colorless
207226-31-1
MFCD00075280
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
2761179