Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Dibromo-3-metilbutano, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20468.06
Detalles adicionales : CAS : 24443-15-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444447
  • 26.52€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 6
24443-15-0
229.943
XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
141113
CC(C)(CCBr)Br
C5H10Br2
MFCD00060773
butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
1,3-Dibromo-3-metilbutano
Especificaciones
1,3-Dibromo-3-methylbutane
>110°C (230°F)
5g
C5H10Br2
butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
CC(C)(CCBr)Br
229.943
229.95
1.69
Light sensitive
24443-15-0
MFCD00060773
XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
1,3-Dibromo-3-metilbutano
141113
98%
Videos
SDS Documentos