Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Dibenzoyloxybenzene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11983.06
Detalles adicionales : CAS : 94-01-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11494014
  • 24.40€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
94-01-9
318.328
SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
66742
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC(=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3
C20H14O4
MFCD00016576
1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
(3-benzoyloxyphenyl) benzoate
Especificación
1,3-Dibenzoyloxybenzene
116°C to 119°C
94-01-9
MFCD00016576
1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC(=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3
318.328
318.33
93°C (199°F)
5g
C20H14O4
2059467
SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
(3-benzoyloxyphenyl) benzoate
66742
98%