Learn More
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64444.06
Detalles adicionales : CAS : 699-51-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451659
  • 357.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
699-51-4
154.169
JTTFXYHJDZZDQK-UHFFFAOYSA-N
94745
C1CCC2(C1)C(=O)NC(=O)N2
C7H10N2O2
MFCD00022403
1,3-diazaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 5,5-tetramethylenehydantoin, 1,3-diazaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 5,5-tetramethylenespirohydantoin, 1,3-diaza-spiro 4.4 nonane-2,4-dione, 5,5'-cyclopentanespirohydantoin, cyclopentane-5-spirohydantoin, 1,3-diazaspiro 4.4 none-2,4-dione, 2,4-diazaspiro 4.4 nonane-1,3-dione, 7,9-diazaspiro 4.4 nonane-6,8-dione
1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Especificaciones
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
5g
C7H10N2O2
135190
JTTFXYHJDZZDQK-UHFFFAOYSA-N
1,3-diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
94745
Solid
199°C to 205°C
699-51-4
MFCD00022403
1,3-diazaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 5,5-tetramethylenehydantoin, 1,3-diazaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 5,5-tetramethylenespirohydantoin, 1,3-diaza-spiro 4.4 nonane-2,4-dione, 5,5'-cyclopentanespirohydantoin, cyclopentane-5-spirohydantoin, 1,3-diazaspiro 4.4 none-2,4-dione, 2,4-diazaspiro 4.4 nonane-1,3-dione, 7,9-diazaspiro 4.4 nonane-6,8-dione
C1CCC2(C1)C(=O)NC(=O)N2
154.169
154.17
95%
Videos
SDS Documentos