Learn More
1,3-Diaminopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11493914
129.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
109-76-2
C3H10N2
74.127
MFCD00008228
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
428
CHEBI:15725
propano-1,3-diamina
C(CN)CN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
109-76-2
C3H10N2
74.127
MFCD00008228
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
428
CHEBI:15725
propano-1,3-diamina
C(CN)CN
1,3-Diaminopropane is commonly used in the preparation of cholinesterase inhibitors and thrombosis inhibitors. It is also used as a polymer cross linkage agent, polyurethane extender and spray coatings. It is involved in the preparation of agrochemicals and pharmaceutical intermediates. Further, it acts as a building block in the synthesis of heterocyclic compounds, which finds application in textile finishing. In addition to this, it is used as a ligand and form coordination complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diaminopropano se usa comúnmente en la preparación de inhibidores de colinesterasa e inhibidores de trombosis. También se utiliza como agente de entrecruzamiento de polímeros, extensor de poliuretano y revestimiento en aerosol. Participa en la preparación de intermedios farmacéuticos y agroquímicos. Además, actúa como compuesto básico en la síntesis de compuestos heterocíclicos, que se aplica en el acabado textil. Asimismo, se utiliza como ligando y forma complejos de coordinación.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Diaminopropane
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.888
pH >12
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4573
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2734
Beilstein 605277
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 98%