Learn More
1,3-Di(p-tolil)-1,1,3,3-tetrametildisiloxano, 94 %
Catalog Number p-7030491
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
18055-70-4
C18H26OSi2
314.58
MFCD09266163
MEQYEVSZYLVDNX-UHFFFAOYSA-N
sym-tetramethyl-di-p-tolyl disiloxane, 1,3-di p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis 4-methylphenyl, dimethyl 4-methylphenyl silyl oxy dimethyl 4-methylphenyl silane, amtsi070, 1,3-di-p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-di 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
519510
{[dimetil(4-metilfenil)silil]oxi}dimetil(4-metilfenil)silano
CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
18055-70-4
C18H26OSi2
314.58
MFCD09266163
MEQYEVSZYLVDNX-UHFFFAOYSA-N
sym-tetramethyl-di-p-tolyl disiloxane, 1,3-di p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis 4-methylphenyl, dimethyl 4-methylphenyl silyl oxy dimethyl 4-methylphenyl silane, amtsi070, 1,3-di-p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-di 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
519510
{[dimetil(4-metilfenil)silil]oxi}dimetil(4-metilfenil)silano
CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.57
Porcentaje de pureza 94%