Learn More
1,3-Ciclohexanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10629833
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
504-02-9
C6H8O2
112.13
MFCD00001585
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
10434
CHEBI:17766
ciclohexano-1,3-diona
C1CC(=O)CC(=O)C1
504-02-9
C6H8O2
112.13
MFCD00001585
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
10434
CHEBI:17766
ciclohexano-1,3-diona
C1CC(=O)CC(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3-Cyclohexanedione
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >101°C
Color De beige a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H8(=O)2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Índice Merck 15, 3196
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Cyclohexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.