Learn More
1,3-Ciclohexanodiol, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96188
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
504-01-8
C6H12O2
116.16
MFCD00039458
RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
10433
ciclohexano-1,3-diol
C1CC(CC(C1)O)O
504-01-8
C6H12O2
116.16
MFCD00039458
RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
10433
ciclohexano-1,3-diol
C1CC(CC(C1)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 3-Cyclohexanediol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 740
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso después de derretirse