Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3-Chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62520.06
Detalles adicionales : CAS : 13208-44-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449048
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13208-44-1
264.684
OWBKKZTVBUYNJT-UHFFFAOYSA-N
266477
C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)F
C13H10ClFN2O
MFCD00028648
1-3-chlorophenyl-3-4-fluorophenyl urea, cambridge id 5273117, 3-3-chlorophenyl-1-4-fluorophenyl urea, n-3-chlorophenyl 4-fluorophenyl amino carboxamide
1-(3-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
Especificación
1-(3-Chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
13208-44-1
MFCD00028648
OWBKKZTVBUYNJT-UHFFFAOYSA-N
1-(3-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
266477
Solid
5g
C13H10ClFN2O
1-3-chlorophenyl-3-4-fluorophenyl urea, cambridge id 5273117, 3-3-chlorophenyl-1-4-fluorophenyl urea, n-3-chlorophenyl 4-fluorophenyl amino carboxamide
C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)F
264.684
264.68
97%