Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)piperidine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61352.14
Detalles adicionales : CAS : 1033201-89-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497878
  • 500.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1033201-89-6
213.68
FOWVTJMHLJVBHP-UHFFFAOYSA-N
46738781
C1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)F)Cl
C11H13ClFN
MFCD10699654
1-3-chloro-4-fluorophenyl piperidine
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperidine
Especificaciones
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)piperidine
1033201-89-6
MFCD10699654
FOWVTJMHLJVBHP-UHFFFAOYSA-N
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperidine
46738781
Solid
25g
C11H13ClFN
1-3-chloro-4-fluorophenyl piperidine
C1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)F)Cl
213.68
213.68
98%
Videos
SDS Documentos