Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62106.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447036
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00430128
Especificación
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD00430128
Solid
1g
282.67
97%