missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62106.06

Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457036

  • 1174.00€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

MFCD00430128

Especificación

1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD00430128
Solid
5g
282.67
97%
Videos
SDS